Learn More
Gilac™ Cubo de basura con pedal ecológico y tapa
Description
Un contenedor de pedal económico, ligero y fácil de mover gracias a sus ruedas. Clásico y universal con su forma rectangular y color blanco, es ideal para equipar una cocina profesional.
- Montado sobre ruedas de plástico para facilitar su movimiento.
- Mango recto para un fácil manejo.
- Para uso en interiores
- paredes opacas
- La tapa blanca se abre con un pedal para evitar cualquier contaminación.
- Cumple con las normas HACCP
- Estructura y ruedas fabricadas en HDPE: un material duradero y resistente a la oxidación.
- Alta resistencia tanto a bajas temperaturas (hasta -40 °C) como a altas temperaturas (hasta +90 °C)
- Fácil de limpiar con chorro de agua.
- Entregado en piezas, con instrucciones de montaje.
- 100% reciclable
Spécification
Spécification
| Capacidad (imperial) | 120 L |
| Color | Blanco |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Tipo de producto | Cubo de residuos |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?