Learn More
SHOWA™ Guantes de nitrilo desechables Eco Best Technology™
Código de producto. p-7084211
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17857311 XS paquete de 100
17094367 Pequeño paquete de 100
17851181 M paquete de 100
17861181 L paquete de 100
17871181 XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17857311 Proveedor SHOWA™ N.º de proveedor 6112PF06XS
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes desechables de nitrilo biodegradables ECO Best Technology™ (EBT) proporcionan comodidad, movilidad y rendimiento en una amplia gama de aplicaciones industriales.
  • El mismo rendimiento que los guantes desechables de nitrilo que no son de EBT
  • Eco Best Technology™ (EBT) alcanzó un 82 % de biodegradación en 386 días
  • Reduce el riesgo de sufrir alergias
  • Ajuste y sensación de la segunda piel
  • Se recomienda para aplicaciones industriales como alimentos, productos farmacéuticos, servicios públicos, servicios públicos, agricultura y automoción
Compliance
Se pueden solicitar pruebas de datos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D5511-18, ASTM D5526
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 374-2:2003, EN 374-1:2016/Tipo B, EN 374-5:2016
Aplicaciones Industrial
AQL 1,5
Color Negro
Desechables Sí
Acabado exterior Sin textura
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo Powder Free
Tipo de producto Nitrile Gloves
Tamaño XS
Grosor (imperial) 4 mil
Grosor (métrico) 0,10 mm
Modelo 6112PFXS