Learn More
SHOWA™ Guantes de nitrilo desechables Eco Best Technology™
Descripción
- El mismo rendimiento que los guantes desechables de nitrilo que no son de EBT
- Eco Best Technology™ (EBT) alcanzó un 82 % de biodegradación en 386 días
- Reduce el riesgo de sufrir alergias
- Ajuste y sensación de la segunda piel
- Se recomienda para aplicaciones industriales como alimentos, productos farmacéuticos, servicios públicos, servicios públicos, agricultura y automoción
Compliance
Se pueden solicitar pruebas de datos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D5511-18, ASTM D5526 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 374-2:2003, EN 374-1:2016/Tipo B, EN 374-5:2016 |
| Aplicaciones | Industrial |
| AQL | 1,5 |
| Color | Negro |
| Desechables | Sí |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | Powder Free |
| Mostrar más |