Learn More
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco 5
Código de producto. 17754844
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17754844 Amarillo cada uno
17744844 Naranja cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17754844 Proveedor Sharpsguard™ N.º de proveedor DD471YLR
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los nuevos recipientes Sharpsguard™ eco 5, fabricados con al menos un 40 % de plástico reciclado, se utilizan para la eliminación de objetos punzantes que no se han visto contaminados por medicamentos.
  • Sharpsguard™ eco 5 es un recipiente ideal para objetos punzantes de uso general que proporciona capacidad máxima en el espacio de trabajo mínimo.
  • Este recipiente se suministra con la base y la tapa por separado. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
  • Está diseñado para adaptarse de forma segura a nuestra gama de soportes POUDS™.
  • Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3,98 L
Diámetro exterior (métrico) 176 mm
Color Amarillo
Altura (métrico) 285 mm
Peso (métrico) 338 g