Learn More
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco 1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17784854
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17784854 Amarillo cada uno
17774854 Naranja cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17784854 Proveedor Sharpsguard™ N.º de proveedor DD477YLR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.00€
    1.89€ / paquete de 1
    Ahorro 0.11€
    5% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El nuevo recipiente Sharpsguard™ eco 1, fabricado con al menos un 40 % de plástico reciclado, se utiliza para la eliminación de objetos punzantes que no se han visto contaminados por medicamentos, pero no citotóxicos.
  • Sharpsguard™ eco 1 es ideal para flebotomistas. Su tapa a presión de una sola pieza incorpora un extractor Vacutainer, y se adaptará de forma segura a nuestra gama de bandejas POUDS™ y a otras bandejas de transporte.
  • Este recipiente ya se suministra con la tapa montada. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
  • Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,84 L
Color Amarillo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 204 x 68 x 119 mm
Tamaño de abertura (métrico) 70 x 32 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 153 g