Learn More
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco 1
Descripción
- Sharpsguard™ eco 1 es ideal para flebotomistas. Su tapa a presión de una sola pieza incorpora un extractor Vacutainer, y se adaptará de forma segura a nuestra gama de bandejas POUDS™ y a otras bandejas de transporte.
- Este recipiente ya se suministra con la tapa montada. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
- Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 0,84 L |
| Color | Naranja |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 204 x 68 x 119 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Peso (métrico) | 154 g |