Learn More
Labcon Macropuntas de pipeta de 10 ml Eclipse™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16653882
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
250/bolsa, 10 bolsas/caja.
36/Rack, 6 Racks/Cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 216
paquete de 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Envase unitSize
16653882 No estéril 250/bolsa, 10 bolsas/caja. paquete de 250
16633882 No estéril 36/Rack, 6 Racks/Cs. paquete de 216
16643882 Estéril 36/Rack, 6 Racks/Cs. paquete de 216
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16653882 Proveedor Labcon N.º de proveedor 10298600009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para las macropipetas más populares
  • Punta de pipeta
  • Para las macropipetas más populares
  • De 5 a 10 ml
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Volumen (métrico) 5 a 10 ml
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 6,12 in
Longitud (métrico) 155,7 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de líquidos
Estilo de punta Macro
Envase 250/bolsa, 10 bolsas/caja.
Cantidad 250/Bolsa
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Macropipeta
Graduado N.º
Línea de productos Eclipse
Material Resina de polipropileno