Learn More
Labcon Puntas de pipeta de longitud extendida de 200 μl Eclipse™ FlexTop™ con puntas UltraFine™
Descripción
- Punta de pipeta
- Eclipse™ FlexTop™ Extra largo
- Se adapta a los modelos más populares 200 μPipetas L
- Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
- ATP Libre de ARNasa/DNasa y endotoxinas (no pirógeno)
- Polipropileno USP Resina de clase VI
- Esterilizable en autoclave
- Hecho en USA
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 200 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (imperial) | 3,29 in |
| Longitud (métrico) | 83,8 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Declaraciones de limpieza | Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de líquidos |
| Mostrar más |