Learn More
Labcon Puntas de pipeta de orificio ancho de 1250 μl Eclipse™ FlexTop™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16663912
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
En bolsa
Gradilla
Recarga
Color:
Natural
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 480
paquete de 576
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Formato Color unitSize
16663912 No estéril Recarga Transparente paquete de 480
16673912 Estéril Gradilla Transparente paquete de 576
16621913 No estéril Gradilla Natural paquete de 576
16611913 No estéril En bolsa Natural paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16663912 Proveedor Labcon N.º de proveedor 10422600009
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
  • Punta de pipeta
  • Eclipse™ FlexTop™ Longitud extendida
  • Compatible con Popular 1000 y 1250 μPipetas L
  • Con orificio de 2,03 mm de ancho para muestras viscosas
  • Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
  • ATP Libre de ARNasa/DNasa y endotoxinas (no pirógeno)
  • Polipropileno USP Resina de clase VI
  • Esterilizable en autoclave
  • Hecho en USA
Especificaciones
Volumen (métrico) 1250 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 3,50 in
Longitud (métrico) 88,9 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de líquidos
Formato Recarga
Estilo de punta Orificio ancho
Envase 480 puntas/repuesto Eclipse de bajo desperdicio, 10 repuestos/caja.
Cantidad 480 puntas/recarga Eclipse™ de bajos residuos
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Compatibilidad universal
Graduado N.º
Línea de productos Eclipse
Material Polipropileno USP Resina de clase VI