Learn More
Labcon Puntas de pipeta de longitud extendida de 1250 μl Eclipse™ FlexTop™ con puntas UltraFine™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16603922
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
En bolsa
En envase individual
Gradilla
Recarga
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 480
paquete de 576
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Formato unitSize
16603922 No estéril En bolsa paquete de 1000
16683912 No estéril Recarga paquete de 480
16693912 Estéril Recarga paquete de 480
16613922 No estéril Gradilla paquete de 576
16623922 Estéril Gradilla paquete de 576
17467392 Estéril En envase individual paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16603922 Proveedor Labcon N.º de proveedor 10458000009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
  • Punta de pipeta
  • Eclipse™ FlexTop™ Longitud extendida
  • Se adapta a Popular 1000 μL y 1250 μPipetas L
  • Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
  • ATP Libre de ARNasa/DNasa y endotoxinas (no pirógeno)
  • Polipropileno USP Resina de clase VI
  • Esterilizable en autoclave
  • Hecho en USA
Especificaciones
Volumen (métrico) 1250 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 3,50 in
Longitud (métrico) 88,9 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de líquidos
Formato En bolsa
Estilo de punta UltraFine, Flextop
Envase 1000 puntas/bolsa, 10 bolsas/caja
Cantidad 1000 puntas/bolsa
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Compatibilidad universal
Graduado N.º
Línea de productos Eclipse
Material Resina de polipropileno