Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta de 200 μl con orificio ancho Eclipse™
Descripción
- Se adapta a las pipetas más estándar de 200 μl
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 200 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (imperial) | 1,95 in |
| Longitud (métrico) | 49,7 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Clase VI |
| Declaraciones de limpieza | ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas |
| Para utilizar con (aplicación) | Manejo de líquidos |
| Mostrar más |