Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta graduadas de 1000 μl Eclipse™
Código de producto. 16633922 Tienda Labcon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
Bolsa
Gradilla
Cantidad:
1000 puntas/bolsa, 10 bolsas/caja
96 puntas/gradilla, 5 gradillas/paq,, 10 paq./caja
96 puntas/rack, 6 racks/paq., 8 paq./Cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 480
paquete de 576
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Envase Cantidad Tamaño de la unidad
16633922 No estéril Bolsa 1000 puntas/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 1000
16643922 No estéril Gradilla 96 puntas/rack, 6 racks/paq., 8 paq./Cs. paquete de 576
16653922 Estéril Gradilla 96 puntas/rack, 6 racks/paq., 8 paq./Cs. paquete de 576
17577806 No estéril Gradilla 96 puntas/gradilla, 5 gradillas/paq,, 10 paq./caja paquete de 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16633922 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 10468000009
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estos Eclipse™ Las puntas de pipeta graduadas se adaptan a las 1000 más populares μPipetas L.
  • ATP Libre de ARNasa/DNasa y endotoxinas (no pirógeno)
  • Hecho en USA
Especificaciones
Volumen (métrico) 1000 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 2,98 in
Longitud (métrico) 75,9 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Declaraciones de limpieza Libre de ATP, ARNasa/ADNasa y endotoxinas (no pirógeno)
Para utilizar con (aplicación) Manejo de líquidos
Estilo de punta UltraFine
Envase Bolsa
Cantidad 1000 puntas/bolsa, 10 bolsas/caja
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Compatibilidad universal
Graduado Sí
Línea de productos Eclipse
Material Resina de polipropileno
Graduaciones 250, 500, 750, 1000 μL