Learn More
Labcon Puntas de pipeta graduadas de 10 μl Eclipse™ con punta UltraFine™
Descripción
- Punta de pipeta
- Graduado a los 2 μL y 10 μL
- Con UltraFine™ punto
- Se adapta a Popular 10 μPipetas L
- ATP Libre de ARNasa/DNasa y endotoxinas (no pirógeno)
- Polipropileno USP Resina de clase VI
- Hecho en USA
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 10 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (imperial) | 1,23 in |
| Longitud (métrico) | 31,4 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Declaraciones de limpieza | Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de líquidos |
| Mostrar más |