Learn More
Ecdysterone, Thermo Scientific™
An insect steroid hormone that induces apoptosis
217.00€ - 723.00€
CAS 5289-74-7
Fórmula molecular C27H44O7
Peso molecular (g/mol) 480.64
Número MDL MFCD00036740
Clave InChI NKDFYOWSKOHCCO-YPVLXUMRSA-N
Sinónimo 20-hydroxyecdysone, ecdysterone, beta-ecdysone, crustecdysone, 20-oh ecdysone, the-7, polypodine a, insect moulting hormone, commisterone, crustecdyson
PubChem CID 5459840
ChEBI CHEBI:16587
Nombre IUPAC (1S,3aS,5aR,7R,8S,9aR,9bR,11aR)-3a,7,8-trihydroxy-9a,11a-dimethyl-1-[(2R,3R)-2,3,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl]-1H,2H,3H,3aH,5H,5aH,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-5-one
SMILES CC(C)(O)CC[C@@H](O)[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@@]2(O)C3=CC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15455359
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63091.MA
10mg
217.00€
10 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15465359
SDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63091.MF
50mg
723.00€
50 miligramos
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Ecdysterone is an insect steroid hormone that induces apoptosis, cell proliferation, growth by controlling gene expression involved in molting and metamorphosis. And it is also used as a ecdysteroid in both plant and animal species that controls cell death.
Solubility
Soluble in alcohol
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
Spécification
Identifiants chimiques
5289-74-7
480.64
NKDFYOWSKOHCCO-YPVLXUMRSA-N
5459840
(1S,3aS,5aR,7R,8S,9aR,9bR,11aR)-3a,7,8-trihydroxy-9a,11a-dimethyl-1-[(2R,3R)-2,3,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl]-1H,2H,3H,3aH,5H,5aH,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-5-one
C27H44O7
MFCD00036740
20-hydroxyecdysone, ecdysterone, beta-ecdysone, crustecdysone, 20-oh ecdysone, the-7, polypodine a, insect moulting hormone, commisterone, crustecdyson
CHEBI:16587
CC(C)(O)CC[C@@H](O)[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@@]2(O)C3=CC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Spécification
Ecdysterone
C27H44O7
1917578
20-hydroxyecdysone, ecdysterone, beta-ecdysone, crustecdysone, 20-oh ecdysone, the-7, polypodine a, insect moulting hormone, commisterone, crustecdyson
NKDFYOWSKOHCCO-YPVLXUMRSA-N
(1S,3aS,5aR,7R,8S,9aR,9bR,11aR)-3a,7,8-trihydroxy-9a,11a-dimethyl-1-[(2R,3R)-2,3,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl]-1H,2H,3H,3aH,5H,5aH,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-5-one
5459840
480.64
5289-74-7
MFCD00036740
14,3491
Soluble in alcohol
CC(C)(O)CC[C@@H](O)[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@@]2(O)C3=CC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
480.64
CHEBI:16587
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : FZ8060000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.