Learn More
Fisherbrand™ Placa de tratamiento de ébano
Código de producto. 15599901 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.° por paquete:
1 unidad
4
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° por paquete Tamaño de la unidad
15599901 4 paquete de 4
15589901 1 unidad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15599901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00€
    313.77€ / paquete de 4
    Ahorro 5.23€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Protege el ADN de los daños. Las placas de tratamiento de ébano Fisherbrand™ se fabrican con un acrílico oscurecido para reducir la exposición a la luz que puede ser perjudicial para el ADN.
  • Fabricado en ébano acrílico
  • Minimiza la exposición a la luz y reduce los daños en el ADN
Especificaciones
Color Ébano
Para utilizar con (equipo) Depósito para ensayo cometa
Material Acrílico
N.° por paquete 4