Learn More
Greiner Bio-One EASYstrainer Colador de celdas, pequeño, para tubos de 1,5 a 15 mL
Descripción
- Diámetro pequeño
- Embalaje individual
- Para válvulas de 1,5 a 15 mL de volumen
- Mango y superficie del manto para una mejor manipulación aséptica
- Ranura de ventilación para filtración rápida, evita el derrame de líquido
- Apilable para filtración secuencial en un solo paso
- Parte superior invertible para la recuperación de células retenidas
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Tipo de producto | Colador de células |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos, de 1,5 a 15 mL |
| Tamaño de malla | 40 μm |