Learn More
Greiner Bio-One Sellador adhesivo EASYseal™
Descripción
- Recubierto con adhesivo de acrilato.
- Cobertura/almacenamiento de microplacas (por ejemplo, en aplicaciones ELISA)
- Protección contra la evaporación y la contaminación
- Adecuado para mediciones ópticas
- Para un solo uso
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Poliéster |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Longitud (métrico) | 135,1 mm |
| N.º por caja | 100 |
| Dimensiones (L x An) | 135,1 x 79,38 mm |
| Anchura (métrico) | 79,38 mm |
| Tipo de producto | Cierre hermético |
| adhesivo/a/s | Acrílico |
| Mostrar más |