Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para placas Petri Easyplate™
Código de producto. 11587832 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural, rojo, amarillo, azul (juego de 4)
Rojo
Posiciones:
48
84
Tamaño:
22,8 cm
35,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Posiciones Tamaño unitSize
11587832 Azul 84 35,5 cm cada uno
11754736 Rojo 48 22,8 cm cada uno
10157541 Natural, rojo, amarillo, azul (juego de 4) 48 22,8 cm paquete de 4
11764736 Amarillo 48 22,8 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11587832
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00€
    177.10€ / paquete de 1
    Ahorro 19.90€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las gradillas codificadas por colores optimizan la organización e identificación de las muestras.
Las gradillas codificadas por colores optimizan la organización e identificación de las muestras.
  • Aumente el espacio de trabajo y transporte de forma eficaz una gran cantidad de placas Petri
  • Disponibles en 4 colores y dos tamaños; el tamaño de 24,1 cm de altura tiene capacidad para 48 placas Petri de 100 mm y el tamaño de 36,8 cm de altura tiene capacidad para 84 placas Petri de 100 mm
  • Las tiras de retención de silicona sujetan cada placa Petri; estas permiten una cómoda inserción y extracción de grupos de placas sin alterar las placas superiores o inferiores
  • Las etiquetas laterales proporcionan espacio para la identificación de muestras críticas
  • Policarbonato ligero y resistente a productos químicos
  • Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F).
Información de órdenes
Disponible en dos tamaños: gradilla de 35,5 cm para un total de 84 placas; gradilla de 22,8 cm con capacidad para 48 placas.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Placas Petri (84 x 100 mm)
Material Policarbonato
Posiciones 84
Forma Rectangular, Rounded Corners
Apilables No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Placas de Petri de 10 cm
Tamaño 35,5 cm
Longitud (métrico) 184 mm
Incluye Rack Only
Tipo de producto Gradillas para placas de Petri
Diámetro interior (métrico) 100 mm
Altura (métrico) 370 mm
matriz, red, conjunto 4 x 21
Anchura (métrico) 184 mm