Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de líquido en vidrio de uso general Easy-Read™: inmersión parcial
Código de producto. 16491255
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +150 °C
De -20 °C a +110 °C
Intervalo de temperatura (imperial):
n.a.
Longitud total (métrico):
200 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Longitud total (métrico) Tamaño de la unidad
16491255 De -10 °C a +150 °C n.a. 200 mm cada uno
17531535 De -20 °C a +110 °C n.a. 300 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491255 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B603000100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.25€
    19.28€ / paquete de 1
    Ahorro 6.97€
    26% Descuento
 Artículo restringido
Edge
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Termómetros de inmersión parcial fáciles de leer
  • El líquido negro sobre fondo de vidrio de color amarillo y sin plomo facilita la lectura, con la consiguiente reducción de errores de lectura
  • Contiene líquido no tóxico y biodegradable Enviro-Safe™
  • Certificación EnviroKleen™
Aplicaciones:
Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Fabricados y probados por nuestro equipo de calidad de EE. UU., estos termómetros son trazables a NIST e incluyen una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Trazable a NIST. Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Para utilizar con (aplicación) Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Tipo de inmersión inmersión parcial
Incluye Instrucciones en varios idiomas, especificación de precisión
Longitud total (imperial) 7,9 in
Longitud (métrico) 200 mm
Longitud total (métrico) 200 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Líquido Enviro-Safe™
Tipo de producto Termómetro de líquido en vidrio
Temperatura máx. (imperial) 302 °F
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (imperial) 14 °F
Temperatura mín. (métrico) -10° C
Intervalo de temperatura (imperial) n.a.
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +150 °C
Exactitud ±0,5 °C, ±1 C °por debajo de 0 °C y por encima de °70 C, ±1,5 C °por encima de 110 °C
Subdivisión 1 °C
Immersion Length 50 mm (2 in)