Descripción
- Mucho más resistentes a los enganches, las perforaciones y la abrasión.
- El revestimiento de nitrilo repele aceite y grasa
- Manipule objetos lisos, como cajas o aparatos, de forma fácil y segura
- Duran cinco veces más que un guante de algodón normal
- Construcción cortada y cosida
- Revestimiento de algodón de interbloqueo
- Inmersión 3/4
- Puños elásticos
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Nitrilo |
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, ANSI, CATEGORÍA II EN 388 : 2111 |
| Material del manguito | Nitrilo |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Verde |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | Algodón |
| Tipo de producto | Guantes de peso medio |
| Mostrar más |