Learn More
Buerkle™ Abrazadera para tubos Stop-It™ con cierre Easy-Click
Código de producto. 10229251
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico) del asa:
10 mm
15 mm
20 mm
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño (métrico) del asa Color unitSize
10229251 15 mm Azul 1 PCS
10770543 10 mm Azul cada uno
10628992 10 mm Amarillo 1 PCS
10554772 15 mm Rojo 1 PCS
10584932 15 mm Verde 1 PCS
10331712 20 mm Rojo 1 PCS
10789222 20 mm Verde 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10229251 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 86190155
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Regule el flujo de líquidos y gases con estas pinzas de manguera. El cierre Buerkle™ Easy-Click™ cuenta con un tornillo de cabeza ranurada para una regulación del flujo continua y delicada o una parada completa de este. El cierre comprime la manguera a lo largo de un área amplia contra el gancho de acero para evitar daños en la manguera.
  • Can be opened and closed in any position without tiresome screwing on and off
  • Made from heat and chemical resistant plastic PVDF and a galvanized steel clamp
  • Works with existing hose connections
  • Temperature resistant up to 140°C
  • For flexible hoses with outer Ø up to 10mm, 15mm and 20mm
  • Available in four fresh colors
Easy-Click Cierre: Stop-it se abre y cierra en cualquier posición, sin necesidad de enroscarlo y desenroscarlo. Material de alta calidad: Stop-it está fabricado con plástico PVDF resistente al calor y a los productos químicos. La abrazadera es de acero galvanizado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Abrazadera para tubos
Material PVDF, acero
Incluye Cierre Easy Click
Para utilizar con (equipo) Diámetro externo de 15 mm Tubos flexibles
Para utilizar con (aplicación) Regular o detener el flujo de líquidos o gases
Tamaño (métrico) del asa 15 mm
Color Azul
Recubrimiento Cinc