Learn More
3M™ Tapones para los oídos E-A-R™ Classic™
Código de producto. 12344749 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Corded:
Con cable
Sin cordón
Reducción del ruido nominal (RRN):
28db
Tamaño de la unidad:
200 pares
250 pares
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Corded Reducción del ruido nominal (RRN) Tamaño de la unidad
12344749 Sin cordón 28db 250 pares
12354749 Con cable 28db 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12344749 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000038198
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.75€
    50.55€ / 250 pares
    Ahorro 32.20€
    38% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona una excelente protección auditiva y comodidad durante todo el día. El tapón para los oídos 3M E-A-R Classic ofrece 28 o 29 dB.
Confeccionados con una espuma suave de polímero que absorbe la energía y que ofrece una excelente protección auditiva y comodidad durante todo el día. Ideales para su uso cuando el ruido es un problema, ya sea en el trabajo o en actividades de ocio.
  • El material firme con un tiempo de recuperación lento ayuda a lograr un buen ajuste.
  • Forma cilíndrica especial que se ajusta a la mayoría de los canales auditivos y proporciona un sellado fiable.
  • La baja presión de equilibrio ayuda a reducir la presión en el canal auditivo, lo que aporta mayor comodidad.
  • Un tamaño se ajusta a la mayoría de los usuarios.
  • Excelentes características de atenuación del sonido.
  • Resistente al sudor y a la humedad que ayuda a mejorar la comodidad.
  • Ideal para su uso en condiciones de calor y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE
Cantidad 250/Paq.
Reducción del ruido nominal (RRN) 28db
Corded Sin cordón
Tipo de producto Auricular clásico
Material PVC
Modelo Enrollables