Learn More
Dysprosium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
111.00€ - 282.00€
| CAS | 14456-48-5 |
|---|---|
| Fórmula molecular | Br3Dy |
| Peso molecular (g/mol) | 402.212 |
| Número MDL | MFCD00016069 |
| Clave InChI | GBLDKMKYYYAAKD-UHFFFAOYSA-K |
| Sinónimo | dysprosium bromide, dysprosium tribromide, dysprosium iii bromide, dysprosium iii ; bromide, dysprosium 3+ tribromide, acmc-1bq18 |
| PubChem CID | 84453 |
| Nombre IUPAC | dysprosium(3+);tribromide |
| SMILES | [Br-].[Br-].[Br-].[Dy+3] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15467395
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047127.03 |
1g |
111.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15477395
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047127.06 |
5g |
282.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Ampouled under argon
| 14456-48-5 | |
| 402.212 | |
| GBLDKMKYYYAAKD-UHFFFAOYSA-K | |
| 84453 | |
| [Br-].[Br-].[Br-].[Dy+3] |
| Br3Dy | |
| MFCD00016069 | |
| dysprosium bromide, dysprosium tribromide, dysprosium iii bromide, dysprosium iii ; bromide, dysprosium 3+ tribromide, acmc-1bq18 | |
| dysprosium(3+);tribromide |
Especificaciones
| Dysprosium(III) bromide | |
| 14456-48-5 | |
| Br3Dy | |
| dysprosium bromide, dysprosium tribromide, dysprosium iii bromide, dysprosium iii ; bromide, dysprosium 3+ tribromide, acmc-1bq18 | |
| [Br-].[Br-].[Br-].[Dy+3] | |
| 402.212 | |
| 402.23 | |
| Ampule |
| Ultra dry | |
| (metals basis) | |
| MFCD00016069 | |
| GBLDKMKYYYAAKD-UHFFFAOYSA-K | |
| dysprosium(3+);tribromide | |
| 84453 | |
| 99.99% | |
| Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 238-443-9
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Ampouled under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures