Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio DURAN™ YOUTILITY™ GL 45
Código de producto. 15243375 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
4 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15243375 500 ml 4 PCS
15253375 1000 ml 4 PCS
15233375 125 ml 4 PCS
15223375 250 ml 4 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15243375 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 218814452
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El sistema de frascos de laboratorio YOUTILITY™ inteligente y ergonómico ayuda a hacer que el trabajo de laboratorio sea más fácil y seguro.
Las zonas de agarre de forma especial a ambos lados del frasco permiten un manejo más fácil y seguro. La forma más delgada del frasco YOUTILITY™ permite un uso más óptimo del espacio limitado en autoclaves y refrigeradores de laboratorio. Los frascos se pueden apilar cómodamente de forma horizontal. Su área de etiquetado predefinida es compatible con las etiquetas autoadhesivas de los frascos YOUTILITY™. Botellas de tamaño secuencial de 125, 250, 500 y 1000 ml. Los frascos de vidrio están moldeados a partir de borosilicato 3.3 de DURAN™ que ha sido probado, un vidrio neutro de farmacopea tipo 1. El vidrio DURAN™ ofrece una muy buena resistencia química y alta resistencia a la temperatura.
  • Manejo más fácil y seguro, gracias a las empuñaduras especialmente moldeadas en ambos lados del frasco
  • Apertura y cierre más rápidos debido a la rosca acortadadel frasco que sigue siendo totalmente compatible con los cierres y accesorios GL 45
  • Las estrías y molduras optimizadas de la tapa roscada de diseño ergonómico, permiten abrir y cerrar el frasco de manera simplificada y más rápida, especialmente para usuarios con manos pequeñas o para trabajos con guantes
  • El campo de rotulado predefinido para la colocación de etiquetas autoadhesivas DURAN™ YOUTILITY™ permite una identificación clara del frasco
  • La forma más delgada del frasco permite aprovechar de manera óptima el espacio en autoclaves y neveras de laboratorio
  • El probado sistema de cierre con junta labial garantiza una fiable hermeticidad a los líquidos
  • Es posible apilarlos horizontalmente
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Para utilizar con (aplicación) Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; muestreo; recipiente para cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte; depósito de manipulación de líquidos
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 4/paq.
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Diámetro (métrico) 78 mm