Learn More
DWK Life Sciences Tapón de rosca DURAN™ a prueba de manipulación, PP, para frascos de laboratorio, con rosca DIN 168-1, revestimiento de silicona con revestimiento de PTFE
Código de producto. 10416593 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 45
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) unitSize
10416593 GL 45 paquete de 10
1 options
Código de producto. 10416593 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 1155886
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tapón de rosca a prueba de manipulación
Los tapones de rosca a prueba de manipulación están disponibles con un sello de tapón o un revestimiento de silicona con revestimiento de PTFE (silicona catalizada con peróxido). El anillo de plástico de color integral se desgarra cuando se abre la tapa por primera vez y se retiene en el cuello de el tarro. Por lo tanto, puede verse claramente si el tarro se ha abierto después de haber sido sellada por primera vez. Después de la extracción inicial, ambas tapas seguirán funcionando como tapón de rosca normal.
  • Debido al desgarro del anillo de plástico cuando se abre el tarro por primera vez, es fácil ver si el tarro todavía está originalmente cerrada
  • La tapa también puede usarse después de la primera no torcida o. rotura de la perforación como tapón de rosca estándar
  • Compatible con todas las roscas GL 45 y, por lo tanto, de uso versátil
  • La opción de revestimiento de silicona con revestimiento de PTFE ofrece una gran estanqueidad y fiabilidad sellado a largo plazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Revestimiento de silicona con revestimiento de PTFE
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de líquidos estériles entre recipientes; muestreo de líquidos en frascos desde recipientes más grandes; tapón de depósito para el suministro de instrumentos de laboratorio; conjuntos de puertos para matraces de espinos y recipientes de cultivo celular; ventilación de un solo puerto para medios de esterilización en autoclave en frascos grandes
Material Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Cantidad 10/paq.
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Acabado del cuello 15 mm
Diámetro (métrico) 66 mm