Learn More
DWK Life Sciences™ Llave de paso DURAN™, con eje de PTFE, para salidas de tapa de desecador, tipo NOVUS (junta esmerilada estándar NS 24/29)
Código de producto. 10129130 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
8 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
10129130 8 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 10129130 Proveedor DWK Life Sciences™ N.º de proveedor 247990401
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La válvula del husillo de PTFE se utiliza para el sellado hermético del desecador.
La válvula del husillo de PTFE se utiliza para el sellado hermético del desecador. Para ello, la rosca del husillo se conecta a la junta esmerilada estándar de la cubierta del desecador. La pequeña abertura de uso puntual de la parte inferior de la válvula del husillo, permite un flujo lento de gases o aire cuando la válvula se abre, reduciendo así la intensidad de las turbulencias dentro del desecador.
  • La abertura de molienda grande de la válvula del husillo permite un rápido flujo de gases o aire
  • Cierre hermético gracias a la junta esmerilada estándar
  • Para salidas de tapa de desecador tipo NOVUS (junta esmerilada estándar NS 24/29)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Material Vidrio de borosilicato de 3.3, PTFE
Para utilizar con (aplicación) Apagado o desvío y dosificación de gases y vapores; cierre de desecadores