Learn More
DWK Life Sciences Septo de silicona DURAN™, silicona curada peróxido, septo para perforación, usar con tapón de rosca con orificio
Shop All DWK Life Sciences ProductsDescription
- Compatible con tapones de rosca GL con orificio y abertura central
- Compatible con DURAN botellas GL
- Construcción de silicona catalizada por peróxido
- Resistente al calor a 130 °C (vapor) y 200 °C (calor seco)
- Diseñado para la inyección o eliminación de medios mediante perforación
Specifications
Specifications
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de líquidos desde frascos de disolvente para HPLC, suministro de reactivos asépticos o muestreo de cultivos mediante jeringa y aguja, tapón de depósito para el suministro de instrumentos de laboratorio |
| Material | Silicona |
| Cantidad | 100/paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Grosor (métrico) | 3 mm |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Diámetro (métrico) | 42 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Forma | Forma redonda |
| Show More |