Learn More
DWK Life Sciences Septo de silicona DURAN™, silicona curada peróxido, septo para perforación, usar con tapón de rosca con orificio
Código de producto. 11707198 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) Tamaño de la unidad
11707198 GL14 100 PCS
13177374 GL 45 100 PCS
13187164 GL 32 paquete de 100
11717198 GL 25 100 PCS
11787198 GL 18 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11707198 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 292460503
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El DURAN™ sello de tabique de silicona, silicona curada con peróxido y tabique para perforación y uso con tapón de rosca abierto es adecuado para tapones de rosca abiertos en PBT con apertura central. La silicona catalizada con peróxido ofrece resistencia al calor hasta 130 °C (vapor) y 200 °C (calor seco).
  • Compatible con tapones de rosca GL con orificio y abertura central
  • Compatible con DURAN botellas GL
  • Construcción de silicona catalizada por peróxido
  • Resistente al calor a 130 °C (vapor) y 200 °C (calor seco)
  • Diseñado para la inyección o eliminación de medios mediante perforación
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de líquidos desde frascos de disolvente para HPLC, suministro de reactivos asépticos o muestreo de cultivos mediante jeringa y aguja, tapón de depósito para el suministro de instrumentos de laboratorio
Material Silicona
Cantidad 100/paq.
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 2 mm
Tamaño de rosca (métrico) GL14
Diámetro (métrico) 12 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Forma redonda
Tipo de producto Septos