Learn More
DWK Life Sciences ™ Tapón de rosca DURAN GL 45 con conector de 2 tubos
Código de producto. 15363647 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 45
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) Tamaño de la unidad
15363647 GL 45 paquete de 2
1 options
Código de producto. 15363647 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 293102807
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El DURAN™ Screw Cap GL 45 con conector de 2 mangueras proporciona un sistema de conexión versátil y reutilizable de dos puertos para DURAN™ botellas GL 45. Ideal para transferencia de líquidos mediante bomba peristáltica, soporta tubos de silicona con diámetro interior de 6 a 9 mm y es totalmente autoclavable.
  • DURAN™ Tapón de rosca GL 45 con dos conectores de manguera para facilitar la conexión de tubos flexibles a botellas de laboratorio y medios GL 45
  • Conectores adecuados para tubos de silicona elástica blanda con un diámetro interior de 6 a 9 mm
  • El centro de la tapa de polipropileno gris gira libremente, permitiendo desenroscar la botella sin desconectar el tubo
  • La junta EPDM garantiza un sellado hermético y hermético con la botella
  • Resistente a temperaturas de hasta +140 °C; autoclavable a 121 °C y resistente al lavavajillas
  • Basado en el hilo estándar GL 45, es muy versátil y compatible con toda DURAN™ la gama de botellas GL 45
  • Conector de ventilación opcional disponible con o sin filtro de jeringuilla (0,2 μm)
  • Las aplicaciones típicas incluyen la transferencia de medios estériles entre recipientes mediante una bomba peristáltica en flujos de trabajo en biotecnología y ciencias de la vida
Especificaciones
Color Gris
Descripción Tapón de rosca DURAN GL 45 con 2 conexiones de tubos con junta de EPDM
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de líquidos estériles dentro y fuera de los frascos de laboratorio; transferencia de gases dentro y fuera de los frascos de laboratorio; transferencia de líquidos entre los frascos de laboratorio; suministro de reactivos a los instrumentos
Material Polipropileno, EPDM
Cantidad 2/paq.
Esterilidad No estéril
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Acabado del cuello 93 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Tapón para frasco