Learn More
DWK Life Sciences Junta de silicona DURAN™, revestida con PTFE, silicona curada con peróxido
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Juntas de silicona de repuesto adecuadas para tapones roscados de PBT y para tapones a prueba de manipulación. Resistencia al calor a 130 °C (vapor) y 200 °C (calor seco). Excelente resistencia química gracias al revestimiento de PTFE. La silicona está reticulada con peróxido.
- repuesto, tapón, junta, silicona, sello, sellado, vmq, ptfe, revestimiento, rosca, tapón
- Excelente resistencia química gracias al revestimiento de PTFE
- La junta forma un sellado hermético con el frasco gracias a la silicona catalizada por peróxido
- Silicona catalizada por peróxido
- Adecuadas para tapones de rosca PBT y tapones de rosca a prueba de manipulación
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Revestimiento de tapón de repuesto para tapones PBT rojos |
| Material | Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE), VMQ |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 32 |
| Diámetro (métrico) | 30,5 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |