Learn More
DWK Life Sciences Junta de silicona DURAN™, revestida con PTFE, silicona curada con peróxido
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- Revestimientos de tapa de repuesto adecuados para DURAN tapones de rosca PBT
- El recubrimiento de PTFE proporciona una excelente resistencia química
- El forro de la tapa forma un sellado hermético y seguro con la botella
- Construcción de silicona catalizada por peróxido
- Resistente al calor a 130 °C (vapor) y 200 °C (calor seco)
- Disponible en varios tamaños de rosca GL para adaptarse a una variedad de DURAN formatos de botella
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Para utilizar con (aplicación) | Revestimiento de tapón de repuesto para tapones PBT rojos |
| Material | Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE), VMQ |
| Cantidad | 10/paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Diámetro (métrico) | 43,1 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reutilizable |
| Tipo de producto | Teflon Bolsa |