Learn More
DWK Life Sciences Frasco de reactivo, cuello estrecho, transparente DURAN™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescription
Los clásicos frascos de reactivo con tapón están moldeados con vidrio 3.3 de borosilicato de tipo 1 DURAN™ y son adecuados para el almacenamiento de reactivos y productos químicos líquidos y sólidos. Los frascos cuentan con un estrecho cuello de junta esmerilada cónica y cumplen con la normativa ISO 4796-2. El cuello estrecho es adecuado para líquidos y el ángulo de los hombros asegura que el contenido se pueda verter suavemente. El tapón de vidrio proporciona un excelente sellado que protege el contenido de la evaporación, la oxidación y la contaminación. Los frascos tienen un código de rastreo para la trazabilidad del lote de fabricación y una zona de marcado en esmalte blanco permanente.
- Todos los componentes son de vidrio de borosilicato y, por lo tanto, son adecuados para el almacenamiento de materiales agresivos
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Impresión cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Descripción | Cuello con junta esmerilada estándar y tapón de vidrio de cabeza plana |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de reactivos, productos farmacéuticos y productos químicos sensibles al aire; almacenamiento de líquidos higroscópicos y productos farmacéuticos; transporte y envío de muestras; almacenamiento de líquidos higroscópicos y productos farmacéuticos |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 10/paq. |
| Diámetro (métrico) | 70 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.