Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Sello de tabique de silicona recubierto de PTFE para tapa de rosca abierta GL 45, silicona curada con platino
Código de producto. 15738358 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15738358 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 15738358 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 292483005
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
DURAN™ Sello de tabique de silicona recubierto con PTFE para tapa de rosca abierta GL 45, silicona curada platino. DURAN™ El sello de tabique de silicona recubierto con PTFE es un tabique de silicona de alta pureza curado platino para su uso con DURAN™ Tapones de rosca abiertos GL 45 y botellas de laboratorio GL 45. Permite la adición mediante jeringuilla, en
  • Caucho de silicona de alta pureza, catalizado con platino, revestido con película de PTFE de alta calidad, reduciendo el riesgo de contaminación por disolventes
  • El revestimiento de PTFE protege la silicona del ataque químico de disolventes
  • Goma de silicona suave para facilitar la penetración de la aguja y una resellabilidad fiable
  • Compatible con todos DURAN™ los tamaños de botellas GL 45 desde 100 mL hasta 20.000 mL
  • Proporciona un sellado hermético cuando se usa con la tapa de rosca abierta PBT GL 45 roja
  • Amplio rango de temperaturas: -50 °C a +180 °C
  • Esterilizable en autoclave a + 121 °C durante 15 minutos
  • Esterilizable por calor seco hasta 180 °C
  • Adecuado para aplicaciones de laboratorio en química, ciencias de la vida y biofarmacéutica
Especificaciones
Color Gris
Para utilizar con (aplicación) Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; reacciones químicas y térmicas; almacenamiento de muestras; almacenamiento de medios y reactivos
Material Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 10/paq.
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 3 mm
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Diámetro (métrico) 43 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Forma redonda
Tipo de producto Septos