Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Botellas de laboratorio graduadas protect+ con rosca DIN 168-1
Tienda DWK Life Sciences Productos
Descripción
DURAN™ GL ISO Las botellas se han convertido en botellas de laboratorio multifuncionales ideales desde su introducción en 1972. La versión de las botellas con revestimiento de seguridad protect+ combina lo mejor de ambos mundos: Vidrio de borosilicato USP/EP Tipo I 3.3 prácticamente inerte en el interior y una capa plástica protectora de seguridad en el exterior. Las botellas están moldeadas a partir de vidrio transparente de alta pureza o vidrio transparente externamente ámbar que luego se recubre con un revestimiento de poliamida PA 12 translúcido para reducir los riesgos de rotura de vidrios y salpicaduras de líquidos en caso de rotura.
Una combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño robusto proporciona una vida útil rentable. Las botellas cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer. Hay un código de seguimiento impreso en cada botella para la trazabilidad del lote de fabricación. El ambarado DURAN™ Las versiones en botellas de vidrio garantizan que los contenidos sensibles a la luz estén protegidos de los efectos de la fotodegradación. La protección contra la luz ultravioleta cumple las normas internacionales USP/EP. Todas las botellas con revestimiento protect+ se suministran con tapas protectoras a presión para proteger el interior de las botellas contra la contaminación durante la distribución. Los cierres de rosca y anillos de vertido a juego se pueden pedir por separado. Disponible en una amplia gama de capacidades nominales de botella de 25 ml a 5 L y tamaños de cuello GL 25 a GLS 80™ boca ancha.
- Fabricado con revestimiento de poliamida. DURAN™ vidrio de borosilicato 3.3
- DURAN™ es un vidrio neutro, clasificado como Vidrio Tipo I según USP , EP (3.2.1) y JP, y cumple ASTM Requisitos E438, Tipo I, Clase A
- Reducir los riesgos de rotura de vidrios y salpicaduras de líquidos en caso de rotura.
- El revestimiento de polímero externo brinda protección contra rayones, fugas* y astillas* (*solo se aplica a botellas de 2000 ml o menos)
- El recubrimiento de seguridad de poliamida 12 tiene una alta resistencia química.
- El revestimiento protector proporciona un agarre mejorado y más seguro.
- El recubrimiento está certificado para salas blancas Fraunhofer IPA TESTED DEVICE™
- Material de recubrimiento seguro para contacto con alimentos certificado por la FDA y la UE.
- Almacenamiento y envío seguros de polvos de ingredientes farmacéuticos activos de alta potencia (HPAPI) a granel
- Se suministra con cubierta antipolvo a presión.
- El proceso de recubrimiento no utiliza compuestos orgánicos volátiles (COV) ni isocianatos.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Capacidad (imperial) | 3,4 oz |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación de medios y reactivos, almacenamiento y envío seguros de ingredientes farmacéuticos activos de alta potencia (HPAPI) a granel, recipiente para recolección de muestras o cosechas, recipiente de cultivo, almacenamiento de medios y reactivos, transporte y envío, depósito de manipulación de líquidos |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 10 frascos |
| Esterilidad | No estéril |
| Peso (métrico) | 0.159 kg |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Certificaciones/conformidad | CoC |
| Mostrar más |