Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Botella de laboratorio ámbar graduada protect+ con rosca DIN 168-1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17956792 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Tamaño de rosca (métrico):
GL 25
GL 32
GL 45
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de rosca (métrico) unitSize
17956792 1 L GL 45 paquete de 10
17976782 25 mL GL 25 paquete de 10
17946772 50 mL GL 32 paquete de 10
17996782 100 mL GL 45 paquete de 10
17906792 250 mL GL 45 paquete de 10
17936792 500 mL GL 45 paquete de 10
17966792 2 L GL 45 paquete de 6
17976792 5 L GL 45 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17956792 Proveedor DWK Life Sciences™ N.º de proveedor 218065484
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    941.85€
    927.78€ / paquete de 10
    Ahorro 14.07€
    1% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Frascos de laboratorio multifuncionales de vidrio ámbar con protección UV y revestimiento protector de seguridad.
DURAN™ GL ISO Las botellas se han convertido en botellas de laboratorio multifuncionales ideales desde su introducción en 1972. La versión de las botellas con revestimiento de seguridad protect+ combina lo mejor de ambos mundos: Vidrio de borosilicato USP/EP Tipo I 3.3 prácticamente inerte en el interior y una capa plástica protectora de seguridad en el exterior. Las botellas están moldeadas a partir de vidrio transparente de alta pureza o vidrio transparente externamente ámbar que luego se recubre con un revestimiento de poliamida PA 12 translúcido para reducir los riesgos de rotura de vidrios y salpicaduras de líquidos en caso de rotura.
Una combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño robusto proporciona una vida útil rentable. Las botellas cuentan con una escala de volumen graduada fácil de leer. Hay un código de seguimiento impreso en cada botella para la trazabilidad del lote de fabricación. El ambarado DURAN™ Las versiones en botellas de vidrio garantizan que los contenidos sensibles a la luz estén protegidos de los efectos de la fotodegradación. La protección contra la luz ultravioleta cumple las normas internacionales USP/EP. Todas las botellas recubiertas Protect+ se suministran con tapas protectoras a presión para proteger el interior de las botellas contra la contaminación durante la distribución. Los cierres de rosca y anillos de vertido a juego se pueden pedir por separado. Disponible en una amplia gama de capacidades nominales de botella de 25 ml a 5 L y tamaños de cuello GL 25 a GLS 80™ boca ancha.
  • Fabricado en vidrio de borosilicato ámbar 3.3 y poliamida.
  • Rosca GL estandarizada compatible con el sistema de tapa correspondiente para un sellado especialmente hermético y un vertido sencillo y limpio.
  • El revestimiento de seguridad protect+ brinda protección contra rayones, fugas* y astillas* (*solo se aplica a botellas de 2000 ml o menos)
  • Protección UV USP (Transmisión espectral) y compatible con EP (3.2.1)
  • Menos del 10% de transmisión espectral entre 290 nm y 450 nm
  • La única aplicación externa del color ámbar y el revestimiento de seguridad garantiza que las superficies internas tengan un estándar DURAN™ propiedades del vidrio
  • Se suministra únicamente en botella de vidrio con revestimiento de seguridad (las tapas de rosca y los anillos de vertido deben pedirse por separado)
  • Báscula fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido.
  • El de 25 ml tiene un borde de vidrio con una forma especial para un mejor vertido, por lo que no se requiere un anillo de vertido de plástico adicional.
  • Almacenamiento y envío seguros de polvos de ingredientes farmacéuticos activos de alta potencia (HPAPI) a granel
  • El proceso de recubrimiento no utiliza compuestos orgánicos volátiles (COV) ni isocianatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Color Ámbar
Para utilizar con (aplicación) Preparación de medios y reactivos fotosensibles, almacenamiento y envío seguros de polvos a granel de ingredientes farmacéuticos activos de alta potencia (HPAPI) fotosensibles, recipiente de recolección de muestras o cosechas, recipiente de sutura, almacenamiento de medios y reactivos fotosensibles, transporte y envío
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 10 frascos
Esterilidad No estéril
Peso (métrico) 0.542 kg
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Certificaciones/conformidad CoC
Closure Included No
Graduated Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 225 mm
Tipo de producto Frasco de laboratorio
Tamaño del tapón 45
Diámetro (métrico) 101 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave