Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Botella de laboratorio Pressure Plus+ GL 45, transparente y con revestimiento de plástico Protect+
Código de producto. 17986762 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17986762 250 mL paquete de 10
17976762 100 mL paquete de 10
17996762 500 mL paquete de 10
17916772 1 L paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17986762 Proveedor DWK Life Sciences™ N.º de proveedor 218153686
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.00€
    276.68€ / paquete de 10
    Ahorro 25.32€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Frascos de laboratorio de vidrio resistentes a la presión y al vacío con revestimiento de seguridad de plástico. No incluye tapón de rosca ni anillo vertedor.
El DURAN™ Las botellas recubiertas GL 45 protect+ de Pressure Plus ofrecen una opción más segura para aplicaciones de laboratorio que involucran vacío o presión. Los frascos de vidrio estándar de laboratorio no están diseñados para soportar de forma segura los diferenciales de presión. Gracias a una geometría modificada, las botellas Pressure Plus+ tienen una resistencia a la presión garantizada y, en consecuencia, ofrecen una seguridad óptima tanto para el usuario como para el contenido. La geometría especial todavía se ajusta a ISO 4796-1:2016 para mantener la compatibilidad del instrumento. Las botellas de presión plus+ están certificadas según DIN EN 1595.
Las botellas están moldeadas a partir de vidrio de borosilicato tipo I USP/EP 3.3, transparente y de alta pureza, reconocido por su rendimiento térmico ideal y su alta resistencia al ataque químico. El vidrio está recubierto con un revestimiento de plástico de poliamida PA12 transparente que ofrece protección al usuario y al contenido en caso de rotura por impacto. Las botellas cuentan con una escala de volumen graduada de fácil lectura impresa en un distintivo esmalte azul. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación.
  • Fabricado en vidrio de borosilicato 3.3, PA 12
  • Resistente al vacío y a la presión de -1 bar a +1,5 bar (DIN EN 1595) gracias a su geometría modificada (basada en ISO 4796-1)
  • El revestimiento de seguridad de poliamida 12 proporciona protección contra arañazos, fugas y astillas en caso de rotura por impacto.
  • El revestimiento de seguridad de plástico proporciona un agarre más seguro.
  • La geometría especial todavía se ajusta a ISO 4796-1:2016 para mantener la compatibilidad de los instrumentos
  • Óptima seguridad para trabajar bajo presión y adecuado para su uso en alto vacío.
  • Cerámica azul de gran resistencia y expuesta al fuego, para distinguirlo visualmente del frasco estándar
  • El revestimiento de seguridad de plástico está certificado para salas blancas Fraunhofer IPA TESTED DEVICE™
  • Material de recubrimiento seguro para contacto con alimentos certificado por la FDA y la UE
  • El proceso de recubrimiento no utiliza compuestos orgánicos volátiles (COV) ni isocianatos.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Recubrimiento Revestimiento de seguridad de plástico
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Filtración al vacío, recolección de muestras líquidas bajo presión, almacenamiento de disolventes volátiles, almacenamiento de materiales generadores de gas.
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 10 frascos
Esterilidad No estéril
Peso (métrico) 0.257 kg
Tamaño de rosca (métrico) GL45
Closure Included No
Graduated Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 138 mm
Tamaño del tapón 45
Diámetro (métrico) 70 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 8,5 oz
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad CoC
Tipo de producto Frasco de laboratorio