Learn More
DWK Life Sciences Tapón de rosca DURAN™ Premium, de PFA incoloro, con revestimiento de silicona recubierto de PTFE (curado con platino)
Código de producto. 13177226 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 25
Tamaño de la unidad:
5 PCS
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) Tamaño de la unidad
13177226 GL 25 5 PCS
1 options
Código de producto. 13177226 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 1129600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.67€
    42.74€ / paquete de 5
    Ahorro 6.93€
    13% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tapón de rosca para frascos con junta revestida que ofrece mayor resistencia química y a la temperatura.
Gracias a sus materiales altamente resistentes, el tapón de alta calidad es ideal para utilizar en procesos exigentes tanto químicamente como térmicamente. Debido a su alta resistencia a la temperatura, es ideal para procesos exigentes, como esterilización por aire caliente/calor seco y despirogenación a 200 °C. Los materiales utilizados cumplen los requisitos de la FDA/USP/EP y JP. Por lo tanto, el tapón premium es especialmente adecuado para su uso en la industria farmacéutica. Gracias al revestimiento de silicona recubierto de PTFE, el tapón premium proporciona un sellado fiable y hermético. Por lo tanto, es ideal para el almacenamiento y transporte a largo plazo de productos sensibles. El anillo de vertido de PFA compatible que permite un vertido sin goteo está disponible por separado. Hay disponibles juntas de silicona de repuesto con revestimiento de PTFE (silicona catalizada con platino)
  • Polímero de alta pureza sin colorantes
  • Calidad farmacéutica según USP Clase VI
  • El tapón de fluoropolímero ofrece una alta resistencia a la temperatura
  • El tapón de fluoropolímero ofrece una alta resistencia química
  • Sellado hermético gracias a la junta de silicona recubierta de PTFE
  • Totalmente compatible con roscas GL 25 o 45 y, por lo tanto, muy versátil
  • El anillo de vertido de PFA compatible permite el vertido y la sustitución sin goteo. Las juntas de silicona con revestimiento de PTFE (silicona curada con platino) están disponibles por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón de rosca
Para utilizar con (aplicación) Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; tapón de depósito para el suministro de instrumentos de laboratorio; conjuntos de puertos para matraces de espinos y recipientes de cultivo celular; Ventilador de puerto único para medios de esterilización en autoclave en frascos grandes; transporte y envío
Material PFA, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Cantidad 5/paq.
Tamaño de rosca (métrico) GL 25
Diámetro (métrico) 32 mm