Learn More
DWK Life Sciences Frasco DURAN™ Premium, transparente, con rosca DIN 168-1, GL 45, graduado
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los frascos premium de laboratorio GL 45 DURAN™ están moldeados con vidrio de borosilicato 3.3 de alta pureza, transparente, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. Las botellas premium son ideales para uso a alta temperatura: la resistencia al choque térmico del frasco de vidrio está certificada para un diferencial de 160 °C, y se combina con un tapón de rosca de fluoropolímero (PFA) de alta temperatura (PFA) y un anillo de vertido adecuados para su uso hasta 200 °C. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Los frascos cuentan con una escala graduada doble para el volumen de llenado y una escala invertida para el vertido. La zona de marcado y el código de rastreo para la trazabilidad del lote de fabricación están impresos en esmalte blanco permanente.
- Las marcas de graduación adicionales y una escala opuesta (con una precisión del ±5 %) simplifican la lectura del nivel de llenado, así como la cantidad retirada
- Producto sin colorantes
- Sellado fiable gracias al revestimiento de tapón recubierto de PTFE
- Con aprobación TÜV de resistencia a choques térmicos a 160 K
- Complételo con el anillo de vertido de PFA y el tapón
- La rosca GL estandarizada y el sistema de tapón a juego ofrece un sellado especialmente hermético y un vertido sencillo y limpio
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento y transporte de medios y reactivos; envío |
| Incluye | Tapón de rosca y anillo de vertido de primera calidad |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 10/paq. |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Material del cierre | Capa de PFA/PFA, PTFE/Silicona |
| Diámetro (métrico) | 101 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |