Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio original DURAN™ Original, transparente, con rosca DIN 168-1, graduado
Código de producto. p-7189449 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 mL
100 mL
150 ml
250 ml
500 mL
750 ml
1000 ml
2 L
3500 mL
5000 ml
10 000 ml
15.000 mL
20.000 mL
25.000 mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11752282 25 ml paquete de 10
11782282 50 mL paquete de 10
11772282 100 mL paquete de 10
11762282 250 ml paquete de 10
11752272 500 mL paquete de 10
12347178 1000 ml 10 PCS
10724052 3500 mL cada uno
11699888 150 ml paquete de 10
10119810 10 000 ml cada uno
11619898 750 ml paquete de 10
10038050 5000 ml cada uno
13407119 10 ml 10 PCS
10047990 20.000 mL cada uno
15233719 15.000 mL cada uno
15806881 25.000 mL cada uno
11792282 2 L 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 11752282 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 218011453
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Referente en todo el mundo en los frascos de laboratorio de vidrio.
Los frascos de laboratorio DURAN™ Original GL se han convertido los frascos multifuncionales de laboratorio de referencia desde su presentación en 1972. Las botellas están moldeadas con vidrio borosilicato 3.3 de alta pureza, transparente, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada de fácil lectura y un campo de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada botella para la trazabilidad del lote de fabricación. Los frascos DURAN™ Original GL se suministran completos con el icónico tapón azul de polipropileno y anillo de vertido antigoteo para su uso hasta 140 °C. Todos los componentes son totalmente esterilizables en autoclave a 121 o 134 °C.
  • Sistema de tapón de rosca GL y de ajuste estandarizado para un sellado especialmente hermético y un vertido sencillo y limpio
  • Con código de retorno y certificado para la trazabilidad del lote de fabricación
  • Impresión en blanco impreso y de gran resistencia
  • Adecuado para almacenamiento a largo plazo
  • Escala de fácil lectura con marcas de graduación para calcular el contenido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Para utilizar con (aplicación) Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte; depósito de manipulación de líquidos
Incluye Tapón de rosca y anillo de vertido de polipropileno azul
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 10/paq.
Tamaño de rosca (métrico) GL 25
Diámetro (métrico) 36 mm