Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Frasco de laboratorio DURAN™ original, ámbar, con rosca DIN 168-1, transmisión de la luz USP / EP (3.2.1), graduado, solo frasco
Código de producto. 11730864 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
2000 ml
3500 ml
5000 ml
10.000 mL
15.000 mL
20.000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11730864 100 ml 10 PCS
10272181 5000 ml 1 PCS
13137246 2000 ml paquete de 10
11760864 1000 ml paquete de 10
11730854 25 ml 10 PCS
11720864 50 ml paquete de 10
11740864 250 ml 10 PCS
13121764 500 ml paquete de 10
10442961 10.000 mL cada uno
10232231 20.000 mL cada uno
10161881 15.000 mL 1 PCS
11766288 150 ml paquete de 10
11689918 750 ml paquete de 10
11639928 3500 ml 1 PCS
13427119 10 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 11730864 Proveedor DWK LIFE SCIENCES™ N.º de proveedor 218062405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.36€
    250.10€ / paquete de 10
    Ahorro 137.26€
    35% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
DURAN™ Botella original de laboratorio, ámbar, con rosca DIN 168-1, USP / EP (3.2.1) Transmisión de luz, graduada, solo botella. La DURAN™ botella original de laboratorio, ámbar, con rosca DIN 168-1 / USP EP (3.2.1) Transmisión de luz es el estándar de oro para botellas multifuncionales de laboratorio de vidrio. Ma
  • Moldeado a partir de vidrio borosilicato de alta pureza ámbar USP/EP Tipo DURAN™ I 3.3 para un excelente rendimiento térmico y alta resistencia química
  • La capa externa de ámbar fundido proporciona protección UV de hasta aproximadamente 500 nm, cumpliendo con los estándares de transmisión de luz USP/EP (3.2.1) durante toda la vida útil de la botella
  • Sistema estandarizado de rosca GL y tapa a juego para un sellado especialmente hermético y vertido sencillo y limpio
  • Escala de volumen graduado y campo de marcado fáciles de leer en esmalte cerámico blanco disparado, altamente duradero
  • Código de Retrato Permanente en cada botella para la trazabilidad de los lotes de fabricación
  • Cumple con ISO los estándares de diseño 4796-1 para una larga vida útil
  • Los tamaños 10 y 25 mL cuentan con un borde de vidrio especialmente moldeado para mejorar el vertido sin necesidad de un anillo de vertido de plástico adicional
  • Todos los componentes totalmente autoclavables a 121 °C o 134 °C
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Color Ámbar translúcido
Para utilizar con (aplicación) Preparación de materiales sensibles a la luz; almacenamiento de materiales sensibles a la luz; transporte y envío de materiales sensibles a la luz; esterilización en autoclave de medios y reactivos; recipiente de cultivo
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 10/Paq.
Esterilidad No estéril
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Closure Included No
Graduated Sí
Boca De rosca
Tamaño del tapón GL 45
Diámetro (métrico) 56 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 3 oz
Forma Forma redonda
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frasco de laboratorio