Learn More
DWK Life Sciences Frasco para laboratorio GL 45 original DURAN™ con tapón de rosca para alta temperatura y rosca DIN 168-1, vidrio transparente, graduado
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
DURAN™ Las botellas de laboratorio GL originales se han convertido en el estándar de oro de las botellas de laboratorio multifuncionales desde su introducción en 1972. Las botellas están moldeadas a partir de plástico transparente de alta pureza USP/EP Tipo I. DURAN™ Vidrio borosilicato 3.3, reconocido por su excelente desempeño térmico, y alta resistencia al ataque químico. Una combinación de materiales de alto rendimiento y robustez. ISO El diseño 4796-1 proporciona una larga vida útil. Los frascos tienen una escala de volumen graduada de fácil lectura y un campo de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad del lote de fabricación. DURAN Las botellas de laboratorio GL 45 originales están disponibles completas con tapones de rosca de alta temperatura y anillos de vertido. El tapón de rosca de tereftalato de polibutileno (PBT) rojo GL 45 con revestimiento de PTFE y silicona y anillo de vertido de EFTE ofrece una mayor resistencia térmica y química que los componentes de polipropileno equivalentes. Todos los componentes son totalmente esterilizables en autoclave a 121 °o 134 °C y adecuados para la esterilización con calor seco hasta 180 °C. Todos los componentes cumplen íntegramente las normativas internacionales vigentes en materia de contacto con alimentos, como la (UE) n.º 10/2011.
- Se suministra con tapón de rosca de tereftalato de polibutileno (PBT) rojo GL 45 con revestimiento de silicona y PTFE y anillo de vertido de ETFE para un vertido sin goteo.
- Se suministra con tapones de rosca de alta temperatura hechos de PBT y anillos de vertido de ETFE.
- Los frascos tienen una escala de volumen graduada de fácil lectura y un campo de marcado en esmalte blanco permanente.
- Código de rastreo permanente en cada frasco para la trazabilidad de todo el lote de producción.
- Diseñados para el almacenamiento a largo plazo.
- Todos los componentes son totalmente esterilizables en autoclave a 121 o 134 °C.
- Todos los componentes son adecuados para la esterilización con calor seco hasta 180 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para esterilización con calor seco; esterilización mediante autoclave de medios líquidos; almacenamiento de reactivos corrosivos; muestreo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y envío |
| Incluye | Con tapones roscados de PBT resistentes a altas temperaturas y con anillos de vertido ETFE incluidos |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 10/paq. |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Material del cierre | PBT con anillo de vertido de ETFE |
| Diámetro (métrico) | 70 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |