Learn More
DWK Life Sciences Tapa de rosca con abertura central, PBT rojo DURAN™
Código de producto. 11757008 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) Tamaño de la unidad
11757008 GL14 paquete de 10
10434301 GL 45 10 PCS
11767198 GL 18 10 PCS
11737118 GL 25 paquete de 10
11787118 GL 32 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11757008 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 292270508
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapón de rosca de PBT con abertura central y resistencia química y a altas temperaturas.
Tapón con abertura central adecuado para usar con tapones de bromobutilo, septos para perforación de silicona o conexiones de vidrio. Más resistente a productos químicos que el tapón de PP.
  • Compatible con frascos de rosca GL
  • El PBT rojo ofrece alta temperatura y resistencia química
  • El PBT reforzado con vidrio ofrece una alta resistencia
Especificaciones
Color Rojo
Diámetro interior (métrico) Tamaño del calibre de 9,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Suministro de reactivos asépticos y muestreo de cultivos con una jeringa y una aguja
Material PBT
Cantidad 10/paq.
Material de tornillo Tereftalato de polibutileno (PBT) con fibra de vidrio
Esterilidad Non-sterile
Tamaño de rosca (métrico) GL14
Material del cierre PBT con fibra de vidrio
Diámetro (métrico) 20 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reusable
Tipo de producto Tapón de rosca con parte superior abierta