Learn More
DWK Life Sciences Tapa de rosca con abertura central, PBT rojo DURAN™
Código de producto. 11737118 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) Tamaño de la unidad
11737118 GL 25 paquete de 10
10434301 GL 45 10 PCS
11767198 GL 18 10 PCS
11757008 GL14 paquete de 10
11787118 GL 32 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11737118 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 292270902
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La DURAN™ tapa de rosca abierta, apertura central, PBT rojo presenta una tapa abierta con apertura central para uso con tapones de bromobutilo, septos perforadores de silicona o conexiones de cristalería. Fabricado con PBT rojo reforzado con vidrio para excelente temperatura y resistencia química.
  • Tapa superior abierta con apertura central compatible con tapones de bromobutilo, septos perforadores de silicona y conexiones de cristalería
  • El material rojo PBT ofrece una excelente resistencia a temperatura y química, superior a los condensadores estándar de PP
  • El PBT reforzado con vidrio proporciona una alta resistencia mecánica
  • Compatible con roscas estándar de botellas GL
  • Autoclavable para uso repetido en esterilizaciones
Especificaciones
Color Rojo
Diámetro interior (métrico) Tamaño del calibre de 15 mm
Para utilizar con (aplicación) Suministro de reactivos asépticos y muestreo de cultivos con una jeringa y una aguja
Material PBT
Cantidad 10/paq.
Material de tornillo Tereftalato de polibutileno (PBT) con fibra de vidrio
Esterilidad No estéril
Tamaño de rosca (métrico) GL 25
Material del cierre PBT con fibra de vidrio
Diámetro (métrico) 33 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Tapón de rosca con parte superior abierta