Learn More
DWK Life Sciences Tapa de rosca con abertura central, PBT rojo DURAN™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescription
- Tapa superior abierta con apertura central compatible con tapones de bromobutilo, septos perforadores de silicona y conexiones de cristalería
- El material rojo PBT ofrece una excelente resistencia a temperatura y química, superior a los condensadores estándar de PP
- El PBT reforzado con vidrio proporciona una alta resistencia mecánica
- Compatible con roscas estándar de botellas GL
- Autoclavable para uso repetido en esterilizaciones
Specifications
Specifications
| Color | Rojo |
| Diámetro interior (métrico) | Diámetro interior 34 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Suministro de reactivos asépticos y muestreo de cultivos con una jeringa y una aguja |
| Material | PBT |
| Cantidad | 10/paq. |
| Material de tornillo | Tereftalato de polibutileno (PBT) con fibra de vidrio |
| Esterilidad | No estéril |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Altura (métrico) | 28 mm |
| Altura (imperial) | 1,1 in |
| Show More |