Learn More
DWK Life Sciences Tubos de RMN con tapón DURAN™ para cuatro frecuencias de aplicación
Código de producto. 11361475 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intensidad de campo:
300 MHz
400 MHz
500 MHz
Tamaño de la unidad:
250 PCS
paquete de 250
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intensidad de campo Tamaño de la unidad
11361475 300 MHz 250 PCS
11880970 500 MHz paquete de 5
15271819 400 MHz paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11361475 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 231700117
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tubos de RMN, los recipiente de muestras o solución que se utiliza para la medición de la frecuencia de resonancia, son extremadamente precisos y presentan tolerancias muy exactas en lo que a su forma recta, el grosor de sus paredes y la distribución
La espectroscopia por resonancia magnética nuclear (espectroscopia por RMN) es un método espectroscópico para elucidar la estructura de moléculas y compuestos. Debido a las interacciones electrónicas de los átomos individuales con su átomos más cercanos, se pueden sacar conclusiones sobre su estructuras. Además de la elucidación de la estructura, con este método también se pueden determinar la concentración y la dinámica de las moléculas. Para este método analítico se requieren tubos muy precisos con un diámetro constante, con paredes de un grosor uniforme y perfectamente rectos.
  • Debe presentar tolerancias y precisiones exactas, especialmente en lo que a su forma recta, el grosor de sus paredes y la distribución de este grosor se refiere
  • Se suministran con tapón
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato (3.3), EVA
Tipo de producto Tubo de RMN
Diámetro exterior (métrico) 4,95 ± 0,05 mm
Intensidad de campo 300 MHz
Para utilizar con (aplicación) Espectroscopia por resonancia magnética nuclear (espectroscopia por RMN); almacenamiento y transporte de soluciones de medición; diseñado para su uso en espectrómetros por RMN de campo bajo a medio
Cantidad 250/paq.
Modelo Económicos y con código de rastreo