Learn More
DWK Life Sciences Tapón de rosca, PP azul, junta labiada sin revestimiento, DURAN™ GLS 80™
Código de producto. 10424382 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GLS 80
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) Tamaño de la unidad
10424382 GLS 80 10 PCS
1 options
Código de producto. 10424382 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 1112716
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tapón de rosca de boca ancha de PP azul GLS 80™ (cierre hermético) y anillo de vertido de PP antigoteo para frascos GLS 80™
Permite abrir y cerrar el frasco DURAN™ GLS 80™ con solo tres cuartos de vuelta. También hay disponible un anillo de vertido de polipropileno a juego, que permite un uso limpio y sin goteo.
  • El tuerca triple permite una apertura y cierre fáciles de usar solo con un giro de tres cuartos
  • El tapón ofrece un sellado de labio integral sin forro
  • Anillo de vertido para un vertido sin goteo y un trabajo limpio y seguro
Especificaciones
Descripción Tapón de rosca
Para utilizar con (aplicación) Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y envío
Material Polipropileno
Cantidad 10/Paq.
Tamaño de rosca (métrico) GLS 80
Acabado del cuello 11 mm
Diámetro (métrico) 87 mm