Descripción
Permite abrir y cerrar el frasco DURAN™ GLS 80™ con solo tres cuartos de vuelta. También hay disponible un anillo de vertido de polipropileno a juego, que permite un uso limpio y sin goteo.
- El tuerca triple permite una apertura y cierre fáciles de usar solo con un giro de tres cuartos
- El tapón ofrece un sellado de labio integral sin forro
- Anillo de vertido para un vertido sin goteo y un trabajo limpio y seguro
Specifications
Specifications
| Descripción | Anillos de vertido |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; recogida de muestras; recipiente de cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y envío |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 10/paq. |
| Tamaño de rosca (métrico) | GLS 80 |
| Acabado del cuello | 16 mm |
| Diámetro (métrico) | 87 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |