Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio DURAN™ GLS 80™, boca ancha, transparente, rosca GLS 80™, graduado, con tapón de rosca y anillo de vertido
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Frascos de laboratorio de vidrio multifuncionales de boca ancha.
- Moldeado en vidrio borossilicado de alta pureza y transparente USP/EP Tipo I 3.3 para un excelente rendimiento térmico y alta resistencia química
- La boca ancha GLS de 80 libras permite un acceso fácil al contenido de las botellas y permite embudos, cucharas, espátulas y pinzas de gran volumen
- El diseño especial GLS de 80 roscas permite abrir y cerrar rápidamente en menos de una vuelta completa
- Geometría óptima de llenado y vertido con una limpieza especialmente sencilla debido al diámetro ancho del cuello
- Diseño robusto ISO 4796-1 para una larga vida útil
- Escala de volumen graduado y campo de marcado fáciles de leer en esmalte cerámico blanco disparado, altamente duradero
- Código de Retrato Permanente en cada botella para la trazabilidad de los lotes de fabricación
- Una gran superficie de base proporciona una excelente estabilidad
- Suministrado con tapón de rosca de polipropileno azul (sello de labio integral) y anillo de vertido de polipropileno sin goteo para un trabajo limpio y seguro hasta 140 °C
- Totalmente autoclavable a 121 °C o 134 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Autoclavado de medios y reactivos; Preparación de medios y reactivos; Toma de muestras; Recipiente de cultivo; Almacenamiento de medios y reactivos; Transporte y envío; Frasco para manejo de líquidos |
| Incluye | Tapón de rosca y anillo de vertido de polipropileno azul |
| Material | Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno |
| Cantidad | 10/paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Tamaño de rosca (métrico) | GLS 80 |
| Color del tapón | Azul |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |