Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Frasco de laboratorio GLS 80™ DURAN™ con tapón de rosca y anillo de vertido, boca ancha, ámbar, rosca GLS 80™
Artikelnummer. 11706918 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3500 ml
5000 ml
10.000 mL
20.000 mL
Pakningsstørrelse:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacidad (métrico) Pakningsstørrelse
11706918 1000 ml 10 PCS
11321435 500 ml 10 PCS
10437223 5000 ml cada uno
10755383 10.000 mL cada uno
10323423 20.000 mL cada uno
12686167 250 ml paquete de 10
11716918 2000 ml paquete de 10
11649938 3500 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11706918 Leverandør DWK LIFE SCIENCES™ Leverandørnr. 1160147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.00€
    737.50€ / paquete de 10
    Ahorro 42.50€
    5% Descuento
Se alle kampagner
En stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
DURAN™ GLS 80™ Botella de laboratorio con tapón de rosca y anillo de vertido, boca ancha, ámbar, GLS 80™ rosca. GLS DURAN™ 80™ Botella de laboratorio con tapa de rosca y anillo de vertido, boca ancha y ámbar, ofrece protección UV para contenidos fotosensibles. Fabricada con vidrio borossilicado USP/EP Tipo I 3.3 con un ancho GLS 8
  • Fabricado en vidrio borosilicato USP/EP Tipo I de alta pureza 3.3 con excelente rendimiento térmico y alta resistencia química
  • La capa externa de ámbar fundido proporciona protección UV de hasta aproximadamente 500 nm, cumpliendo con los estándares USP/EP durante toda la vida útil de la botella
  • Las superficies internas conservan las propiedades estándar DURAN™ del vidrio ya que el color se aplica solo externamente
  • La boca ancha GLS de 80TM permite un fácil acceso al contenido de las botellas y la inserción de embudos de gran volumen
  • El diseño especial GLS de rosca 80TM permite abrir y cerrar rápidamente en menos de una vuelta completa
  • La geometría optimizada facilita el relleno, vertido y limpieza; cucharas, espátulas y pinzas se pueden usar con facilidad
  • Gran área de base proporciona estabilidad durante el uso
  • Escala de volumen graduado y campo de marcado fáciles de leer en esmalte cerámico blanco disparado, altamente duradero
  • Código de Retrato Permanente en cada botella para la trazabilidad de los lotes de fabricación
  • Suministrado con tapón de rosca de polipropileno azul y anillo de vertido sin goteos, homologado para uso de hasta 140 °C
  • Totalmente autoclavable a 121 °C o 134 °C; cumple con ISO 4796-1
Tekniske data
Capacidad (métrico) 1000 ml
Color Ámbar
Para utilizar con (aplicación) Esterilización en autoclave de reactivos y medios sensibles a la luz; preparación de reactivos y medios sensibles a la luz; recogida de muestras de materiales sensibles a la luz; recipiente de cultivo; almacenamiento de reactivos y medios sensibles a la luz; transporte y envío de reactivos y medios sensibles a la luz; depósito de manipulación de líquidos
Incluye Tapón de rosca y anillo de vertido de polipropileno azul
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 10/paq.
Esterilidad No estéril
Tamaño de rosca (métrico) GLS 80
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón GLS 80
Diámetro (métrico) 101 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 34 oz
Forma Forma redonda
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frasco de laboratorio
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.