Learn More
DWK Life Sciences Frasco GL 45 DURAN™
Código de producto. 16631076 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16631076 2000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 16631076 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 219900701
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para el almacenamiento y suministro de disolventes y fases móviles de cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC)
  • Ideal para el almacenamiento y suministro de disolventes y fases móviles de cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC).
  • El aumento del número de entradas GL 45 en los frascos da más comodidad: un cuello lateral suplementario permite añadir disolvente adicional sin alterar el tapón de administración principal.
  • Cómodo: el cuello lateral permite el llenado de disolvente sin quitar el tapón de suministro principal
  • Más seguro: los frascos con tapón reducen el riesgo de derrame y escape de compuestos orgánicos volátiles (VOC)
  • Compatible: las roscas GL 45 se ajustan a los tapones de conexión de HPLC estándar
  • Fabricado a partir del material de elección para frascos de disolvente de HPLC: vidrio de borosilicato 3.3 que ofrece un perfil muy bajo de compuestos extraíbles de iones inorgánicos
  • DURAN™ transparente es un tipo de vidrio borosilicatado 3.3 según lo especificado por la norma internacional ISO 3585 y está clasificado como vidrio borosilicatado de baja expansión de tipo I, clase A, según lo definido por ASTM-E438-1992
  • Capacidad útil de 2 litros
  • Con código de retorno y certificado para la trazabilidad del lote de fabricación
  • Graduaciones de volumen de esmalte blanco duradero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 mL
Procedimiento de limpieza Compatible con lavadoras de laboratorio
Color Transparente
Diámetro interior del cuello (métrico) 30 mm
Para utilizar con (aplicación) Depósitos de reactivo de fase móvil para HPLC, suministro de reactivos a analizadores y sistemas de manipulación de líquidos
Incluye Cuello lateral GL 45, dos entradas GL 45
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Temperatura máxima 500 °C
Cantidad 1
Color de tornillo Azul
Material de tornillo Polipropileno
Esterilidad No estéril
Peso (métrico) 950 g
Anchura (métrico) 136 mm
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Color del tapón Azul
Graduaciones Desde 400 hasta 1800
Capacidad nominal 2000 mL
Certificaciones/conformidad Vidrio de Tipo I DIN ISO 3585 de acuerdo con los requisitos para recipientes de la actual Farmacopea Estadounidense USP <660> - Vidrio, recipientes de vidrio de la Farmacopea Europea EP (3.2.1) para uso farmacéutico, Farmacopea Japonesa JP <7.01> Prueba para recipientes de vidrio para inyecciones, Este certificado de lote confirma que se cumplen los límites de error de ASTM Clase A exigidos por la USP. El certificado registra el valor medio, la desviación estándar del lote y la fecha de emisión.
Closure Included Sí
Desechables Reutilizable
Graduated Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 265,5 mm
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 136 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca